Learn More
AGMA Eau stérile de haute pureté
Description
L'un des solvants les plus simples pour le nettoyage des surfaces en salle blanche, l'eau stérile de haute pureté d'AGMA est un excellent solvant pour les sels ioniques et les sucres souvent utilisés dans les préparations et laissés par les produits de nettoyage et de désinfection.
Disponible sous forme liquide ou en flacon pulvérisateur à gâchette, l'eau de qualité WFI est disponible avec une certification complète et est marquée Detox pour vous assurer une tranquillité d'esprit lorsqu'elle est irradiée aux rayons gamma.
Ce liquide est idéal pour le nettoyage des sols ou le dosage des lingettes, et le flacon pulvérisateur à gâchette est conçu pour minimiser les efforts excessifs des opérateurs.
- Les pulvérisateurs à gâchette sont dotés de la technologie Bag-in-Bottle pour maintenir la stérilité pendant l'utilisation, avec une durée d'utilisation validée de 13 semaines.
- Fabriqué à partir d'eau de qualité WFI garantissant un faible niveau d'endotoxines (moins de 0,25 UE/mL) et une aptitude au contact avec les zones de produit.
- Emballé dans un double sac et codé par lot.
- Entièrement traçable avec analyses et certifications à l'appui.
- Durée de conservation non ouverte : deux ans.
- Disponible en flacons de 900 ml avec pompe à gâchette, de 1000 ml et de 5 L.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Eau stérile de haute transparence |
| Color-coded | N.º |
| Forme | Liquide |
| pH | 6 à 9 |
| Scent | Sin perfume |
| Stérilité | Stérile |
| Aspect | Incolore |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Transparente |
| Type de conteneur | Flacon à bouchon |
| Afficher plus |