Learn More
Contec™ IPA stérile
BIOPHARMA
Code produit 15537171 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de conteneur:
Flacon pulvérisateur
Flacon à bouchon
Quantité:
2 Paquets
6/Carton
8/Carton
Conditionnement:
2 bouteilles
6 bouteilles
8 bouteilles
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de conteneur Quantité Conditionnement
15537171 Flacon à bouchon 2 Paquets 2 bouteilles
15892917 Flacon pulvérisateur 8/Carton 8 bouteilles
15597171 Flacon pulvérisateur 6/Carton 6 bouteilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15537171 Fournisseur Contec™ Code fournisseur SBC570I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00€
    168.41€ / 2 pièces
    Économisez 126.59€
    42% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-03-2027
Fourni stérile après irradiation aux rayons gamma à l’aide d’un procédé certifié à 25 kGy minimum. L’IPA stérile Contec™ est un mélange d’alcool filtré à 0,2 μm, rempli et emballé dans une salle blanche de grade C (classe ISO 7).
  • Prêtes à l’emploi
  • 0,2 micron filtré, rempli dans un environnement de grade A
  • Niveau d’endotoxine : 0,25 EU/ml
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Aucun dénaturant autre que l’IPA
  • Adapté à une utilisation dans les zones de contact avec les produits
  • Entièrement exempt de résidus
  • Empêche la contamination du contenu du flacon
  • Facilite la désinfection des transferts en zones de grade élevé
  • Fourni en sachets triples dans un emballage en PE à déchirement linéaire
Applications :
  • Élimine physiquement les contaminants des surfaces des salles blanches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Alcool
Forme Liquide
pH Sans objet
Stérilité Stérile
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Clair
Composition Isopropanol dans de l’eau purifiée
Concentration 70 % d’IPA avec 30 % d’eau
Type de conteneur Flacon à bouchon
Jetable Usage limité
Filtré À filtre
Inflammable Oui
À utiliser avec (application) Stérilise les surfaces
Quantité 2 Paquets
Volume (impérial) 1,3 gal.
Volume (métrique) 5 L
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • CONTEC STERILE 70% IPA 1L AND 5L
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.