Learn More
Descripción
- Prêtes à l’emploi
- 0,2 micron filtré, rempli dans un environnement de grade A
- Niveau d’endotoxine : 0,25 EU/ml
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Aucun dénaturant autre que l’IPA
- Adapté à une utilisation dans les zones de contact avec les produits
- Entièrement exempt de résidus
- Empêche la contamination du contenu du flacon
- Facilite la désinfection des transferts en zones de grade élevé
- Fourni en sachets triples dans un emballage en PE à déchirement linéaire
Applications :
- Élimine physiquement les contaminants des surfaces des salles blanches
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Alcool éthylique |
| Forme | Pulvérisation liquide |
| pH | Sans objet |
| Stérilité | Stérile |
| Aspect | Incolore |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Clair |
| Composition | Isopropanol et eau pour injection |
| Concentration | 70 % d’isopropanol, 30 % d’eau pour injection |
| Type de conteneur | Flacon pulvérisateur |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- CONTEC STERILE 70% IPA WITH WFI
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: PROPAN-2-OL
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?