Learn More
Cytiva Membrane stérile
Code produit 12455252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,45 μm
Conditionnement:
400 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
12455252 0,45 μm 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12455252 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10407379
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.00€
    854.00€ / 400 pièces
    Économisez 61.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-04-2027
Spécification
Porosité 0,45 μm
Stérilité Stérile
Diamètre (métrique) 50 mm
compliance-icons
Identifiant produit
  • ME25/91 STL, 0.45µm 50mm
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose