Learn More
AGMA Détergent neutre stérile
Description
Mettant en œuvre une expertise considérable dans le domaine des tensioactifs et de la désinfection, le détergent neutre stérile est spécialement conçu pour une utilisation en salles blanches.
La formulation de détergent neutre stérile est disponible dans une gamme de formats, notamment un vaporisateur à gâchette de 500 mL et 900 mL, un récipient de liquide de 1 L et 5 L ou imprégnée sur les lingettes de haute qualité et à faible peluchage de 68 g/m² ou les lingettes économiques 4YPIN.
Elle est disponible sous forme de solution stérile irradiée aux rayons gamma, garantissant l'adéquation du produit quelle que soit la classe de votre salle blanche.
Grâce à ses propriétés de nettoyage de surface très efficaces, il est idéal lorsqu'un nettoyage est nécessaire.
- Formulé pour être peu moussant, il ne laisse ni résidus ni traces importants.
- 0,2 μfluide filtré et irradié aux rayons gamma garantissant la stérilité
- Double emballage (le cas échéant)
- Pulvérisateurs à gâchette préparés dans des conditions de classe A dans une salle blanche de classe C/D
- Le système de poche en bouteille assure la stérilité pendant l'utilisation (Vaporisateur à gâchette uniquement)
- Validation en conditions réelles d'utilisation sur 13 semaines (spray à déclenchement uniquement)
- Lingettes imprégnées dans un environnement de classe C
- Mélangé à de l'eau de qualité WFI pour contribuer à garantir un faible taux d'endotoxines
- Durée de conservation non ouverte : 2 ans
- Certification disponible pour une traçabilité complète. Disponible dans différents formats pour s'adapter à vos procédures opérationnelles standard.
- Pulvérisateurs à gâchette de 500 ml et 900 ml pour une utilisation simplifiée par les opérateurs
- Liquide pratique de 1 L ou 5 L pour le dosage des lingettes sèches ou l'utilisation dans les systèmes de lavage.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Détergent neutre |
| Forme | Vaporisateur de liquide |
| pH | 6 à 9 |
| Stérilité | Stérile |
| Aspect | Incolore |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Composition | Détermination neutre dans le WFI |
| Type de conteneur | Pulvérisateur à gâchette |
| Jetable | Usage limité |
| Afficher plus |