Learn More
AGMA Détergent neutre stérile
Code produit 30066761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de conteneur:
Flacon à bouchon
Pulvérisateur à gâchette
Quantité:
6 x 900 ml
2 x 5 l
15 x 1 l
Conditionnement:
15 pièces
2 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de conteneur Quantité Conditionnement
30066761 Flacon à bouchon 2 x 5 l 2 pièces
30066730 Pulvérisateur à gâchette 6 x 900 ml 6 pièces
30066731 Flacon à bouchon 15 x 1 l 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30066761 Fournisseur AGMA Code fournisseur 0008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.05€
    139.67€ / 2 pièces
    Économisez 8.38€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Protégez vos salles blanches avec un détergent stérile neutre hautement efficace pour un nettoyage en profondeur.
Grâce à l’expertise considérable en technologie des tensioactifs et en désinfection, le détergent neutre stérile est conçu spécifiquement pour une utilisation en salle blanche.
La formulation de détergent neutre stérile est disponible en plusieurs formats, notamment un spray déclencheur de 500 mL et 900 mL, un contenant de liquide de 1 L et 5 L ou des lingettes de haute qualité à faible linting de 68 gsm ou des lingettes économiques 4YPIN.
Il est disponible sous forme de solution stérile irradiée par gamma, garantissant l’adéquation du produit quel que soit le type de votre salle blanche.
Avec ses propriétés de nettoyage de surface très efficaces, il est idéal lorsqu’un nettoyage est nécessaire.
  • Formulé pour être peu mousseux, il ne laisse pas de résidus ni de traces importantes
  • Fluide filtré de 0,2 μm et irradié gamma garantissant la stérilité
  • Double sac (le cas échéant)
  • Sprays à déclenchement préparés dans des conditions de grade A dans une salle blanche de grade C/D
  • Le système de sac dans la bouteille garantit la stérilité en usage (spray déclencheur uniquement)
  • Validation d’utilisation après 13 semaines (Trigger Spray uniquement)
  • Lingettes imprégnées dans un environnement de grade C
  • Mélangé à de l’eau de qualité WFI pour aider à garantir un faible taux d’endotoxines
  • Durée de conservation non ouverte de 2 ans
  • Certification disponible pour une traçabilité complète Disponible dans une gamme de formats adaptés à vos SOP
  • Pulvérisations de déclenchement de 500 mL et 900 mL pour faciliter l’utilisation par les opérateurs
  • Un liquide pratique de 1 L ou 5 L pour doser des lingettes sèches ou pour les systèmes de serpillage
Spécification
Type de produit Détergent neutre
Forme Liquide
pH 6 à 9
Stérilité Stérile
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Composition Détergent neutre dans WFI
Type de conteneur Flacon à bouchon
Jetable Usage limité
Filtré À filtre
Inflammable Non
À utiliser avec (application) Salles blanches et/ou environnements contrôlés soumis à vos stratégies de contrôle de la contamination
Quantité 2 x 5 l