Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Pointes de distributeur de précision stérile PD-Tip™ II pour pipettes répétitives
Code produit 16313176 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 mL
0,5 ml
1,25 ml
10 ml
12,5 ml
1 ml
2,5 ml
25 ml
50 ml
5 ml
Conditionnement:
100/boîte
25/boîte
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement unitSize
16313176 0,1 mL 100/boîte 100 pièces
16323176 0,5 ml 100/boîte 100 pièces
16333176 1 ml 100/boîte 100 pièces
16343176 1,25 ml 100/boîte 100 pièces
16353176 2,5 ml 100/boîte 100 pièces
16363176 5 ml 100/boîte 100 pièces
16373176 10 ml 100/boîte 100 pièces
16383176 12,5 ml 100/boîte 100 pièces
16393176 25 ml 25/boîte 25 pièces
16303186 50 ml 25/boîte 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 16313176 Fournisseur BRANDTECH™ BRAND™ Code fournisseur 705730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.98€
    196.95€ / 100 pièces
    Économisez 9.03€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le distributeur de précision stérile BRAND™ PD-Tip™ II s’adapte à tous les instruments utilisant des pointes répétitives standard.
  • Reconnaissance automatique de la taille par BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S et HandyStep™ pipettes électroniques
  • BIO-CERT™ stérile
  • BIO-CERT™ Les embouts sont exempts d'ADN, de RNase, d'endotoxines et ATP
  • Les tailles de 25 ml et 50 ml incluent un adaptateur
  • Les adaptateurs sont autoclavables à 121 °C pendant 20 minutes.
Ces pointes conviennent aux distributeurs multiples suivants :
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ électronique, HandyStep™ tactile/ S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ et Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,1 mL
Filtré Produit non filtré
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de performance / Certificat de pureté
Déclaration de pureté Sans endotoxines, ADN, Rnase ni ATP
Méthode de stérilisation Beta
Format Emballage individuel
Type de pointe Déplacement positif
Conditionnement 100/boîte
Quantité 100
Type de produit Conseils de précision pour distributeur
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) HandyStep Touch, HandyStep Touch S
Graduée Oui
Gamme de produits PD-Tip II
Matériau Polypropylène, polyéthylène (filtre)