Learn More
KARTELL Boîte de Petri stérile
Description
- Boîtes de Petri jetables, planes et transparentes en PS.
- Ventilé et stérilisé par irradiation.
- Conçu pour les travaux de laboratoire de routine et la recherche bactériologique.
- Marquage CE.
- Le couvercle est muni d'encoches d'aération pour éviter la formation de condensation.
- Stérilisation par rayons bêta
- Conçu pour les travaux de laboratoire de routine et la recherche bactériologique.
- Les échanges gazeux à l'extérieur de la boîte de Petri sont réduits grâce à l'absence d'encoches.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme du fond | Plat |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Usage unique |
| Quadrillé | Sans grille |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Circulaire |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type | Boîte de Pétri |
| Afficher plus |