Learn More
KARTELL Boîte de Petri stérile
Code produit 16697872
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
60 mm
120 mm
Conditionnement:
1000 pièces
320 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
16697872 60 mm 1000 pièces
10051001 120 mm 320 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16697872 Fournisseur KARTELL Code fournisseur 0036800
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La boîte de Petri stérile est une boîte de Petri plane et transparente à usage unique, conçue pour les travaux de laboratoire de routine.
  • Boîtes de Petri jetables, planes et transparentes en PS.
  • Ventilé et stérilisé par irradiation.
  • Conçu pour les travaux de laboratoire de routine et la recherche bactériologique.
  • Marquage CE.
  • Le couvercle est muni d'encoches d'aération pour éviter la formation de condensation.
  • Stérilisation par rayons bêta
  • Conçu pour les travaux de laboratoire de routine et la recherche bactériologique.
  • Les échanges gazeux à l'extérieur de la boîte de Petri sont réduits grâce à l'absence d'encoches.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Forme du fond Plat
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Quadrillé Sans grille
Matériau Polystyrène
Forme Circulaire
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type Boîte de Pétri
Nombre de puits 1
Évent Triple ventilation
Hauteur (métrique) 8 mm
Diamètre (métrique) 60 mm