Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes stériles pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™
Code produit 11761263 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
130 μl
250 μl
Conditionnement:
10 x 96 pointes
96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
Fit for Purpose:
Stérile
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
4800 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement Fit for Purpose Conditionnement
11761263 130 μl 10 x 96 pointes Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
11721263 20 μl 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
11701263 20 μl 10 x 96 pointes Stérile 4800 pièces
11731263 250 μl 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte Stérile 4800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11761263 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 919011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1445.00€
    1333.00€ / 4800 pièces
    Économisez 112.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-04-2027
Augmentez vos performances de pipetage grâce à ces cônes de pipette stériles permettant d’obtenir des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation.
Améliorez les performances de pipetage avec les cônes de pipette stériles Thermo ScientificTM pour systèmes de manipulation de liquides BeckmanTM, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Vous obtiendrez ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation de ces pointes automatisées. Les pointes de pipettes sont validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été développées.
Caractéristiques :
  • Disponibles avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™, à faible rétention et format long
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Cônes extra longs compatibles avec les plaques à 96, 384 et 1 536 puits profonds
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 130 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Format Rack
Type de pointe Conducteur
Conditionnement 10 x 96 pointes
À utiliser avec (équipement) Beckman Coulter Liquid Handling Systems
Gamme de produits Beckman
Fit for Purpose Stérile et prêt pour la PCR