Learn More
Hamilton™ Pointe stérile pour pipeteur
Code produit 15167426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 000 μl
Conditionnement:
3840 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15167426 1 000 μl 3840 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15167426 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 235677
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.84€
    553.00€ / 3840 pièces
    Économisez 72.84€
    11% de réduction
Expédition estimée: 27-01-2027
La gamme de consommables Hamilton est produite dans un ISO Salle blanche de classe 8, basée sur ISO 14644 normes ainsi que ISO 9001 et ISO 13485. Hamilton ne se contente pas de s'appuyer sur une simple analyse statistique de la qualité pour garantir la plus haute qualité de produit, par exemple chaque CO-RE On vérifie la concentricité de l'orifice de la pointe et l'absence de bavures dues au processus de moulage. TÜV Rheinland certifie que notre système de gestion de la qualité installé a été évalué et jugé conforme aux exigences des normes de haute performance pour la conception et la fabrication de produits jetables. La plupart des consommables sont conformes aux directives CE relatives au marquage CE et aux DIV. Pour répondre aux besoins très sophistiqués des laboratoires de génomique, Proteomics , Cellomics Dans les domaines de la médecine légale et de la découverte de médicaments, Hamilton a considérablement affiné les exigences de production des produits jetables stériles/non stériles. La pureté biologique supérieure de CO-RE La qualité des embouts de pipettes, des tubes et des récipients de réactifs est garantie par un processus de production contrôlé. Le personnel qualifié et la production automatisée en salles blanches permettent une fabrication sans contamination. À intervalles réguliers, le lot de production est soumis à une méthode de PCR hautement sensible pour garantir la conformité aux critères de pureté définis sans Dnase / Rnase, pyrogène ni inhibiteur de PCR. Hamilton a présenté une nouvelle qualité de pureté, en particulier pour les travaux médico-légaux, afin d’éliminer le risque résiduel de contamination des produits propres. Outre les exigences de pureté les plus strictes pendant le processus de production, une étape supplémentaire est effectuée lors de la fabrication et de l’emballage des produits finis jetables. Ce traitement assure l’élimination efficace des contaminants en détruisant physiquement toutes les molécules d’ADN. Conformément à la revue Forensic Science International (FSI), Hamilton a validé le processus de traitement pour prouver l’efficacité de l’élimination de l’ADN amplifiable. Étant donné qu'un seul événement de contamination par de l'ADN étranger lors d'une enquête médico-légale peut entraîner un profilage ADN incorrect, rendant les preuves inutiles, l'engagement de Hamilton envers la pureté est de la plus haute importance.
  • Production automatisée de pointes en salles blanches et contrôle qualité, dans le cadre de la gamme de consommables Hamilton
  • Les produits Hamilton dont la pureté biologique a été testée sont faits avec des matériaux sans DNase, RNase, pyrogènes (endotoxine) ni inhibiteurs de PCR
  • Certifié CE IVD, le cas échéant
  • Les pointes de pipettes à filtre de la gamme Hamilton empêchent toute contamination inter-échantillons de type « carry-over » et à cause d’aérosols
  • Les emballages économiques et standardisés pour les embouts comprennent des plateaux pour embouts. SBS format et système de rechargement à embouts imbriqués
  • Traçabilité complète et identification facile du volume de la pointe grâce à une étiquette avec code-barres et code couleur, le cas échéant
  • La stérilité des produits a été validée conformément à ISO 11137
Spécification
Volume (métrique) 1 000 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Noir
Type de pointe À orifice large
À utiliser avec (équipement) Hamilton MICROLAB STAR