Learn More
Corning™ Gosselin™ Sacs mélangeurs stériles en polyéthylène
GREENER_CHOICE
Code produit 11815390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
80 mL
400 mL
3500 mL
Conditionnement:
2500 pièces
4500 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11815390 80 mL 4500 pièces
12682255 400 mL 2500 pièces
11770545 3500 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11815390 Fournisseur Corning™ Code fournisseur SM101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.33€
    438.94€ / 4500 pièces
    Économisez 32.39€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour tous types de Stomacher machines et autres mélangeurs à palettes. Corning™ Gosselin™ Les sacs mélangeurs stériles en polyéthylène sont stérilisés par irradiation.
  • Avec certificat de stérilisation décollable
  • Avec bande d’écriture blanche de 50 mm sur un côté long
  • Disponibilité avec un filtre complet ou latéral
  • Disponibilité en plusieurs tailles de sachets/boîtes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
À utiliser avec (application) Parfaits pour l’homogénéisation des suspensions et les échantillonnages en suspension prélevés avec des pipettes dans les secteurs des produits laitiers et des boissons
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Nb par paquet 25/sachet
Quantité 4 500/carton
Capacité (métrique) 80 mL
Longueur (métrique) 150 mm
Largeur (métrique) 105 mm
Épaisseur (métrique) 70 μm