Description
- Conçu pour être étanche, permettant d’utiliser les tubes pour le stockage ou le transport
- Les bouchons à vis sont en polyéthylène
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 15 mL |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Comprend | Bouchon à vis attaché |
| Conditionnement | Emballage individuel |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Afficher plus |