Learn More
Fisherbrand™ Réservoir de réactif stérile
Code produit 32214753 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
50 mL
55 mL
100 mL
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
32214753 5 mL 50 pièces
32214752 10 mL 100 pièces
32214751 50 mL 100 pièces
32214744 55 mL 100 pièces
32214749 100 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 32214753
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Les réservoirs offrent un design neuf et moderne avec des fonctionnalités améliorées pour simplifier les procédures de pipetage
  • Durabilité supérieure avec des murs renforcés et des « tourelles » résistantes à l'écrasement aux coins
  • Manipulation facile avec des languettes pour éviter que les réservoirs empilés ne collent entre eux
  • Fabriqué et irradié gamma dans une ISO installation certifiée
  • Certificat de traçabilité disponible sur demande
  • Diplômé 5, 10 mL
Spécification
Certifications/Conformité Certifié sans DNase, RNase et pyrogène
Couleur blanc
Capacité (métrique) 5 mL
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Type Réservoir de réactif
À utiliser avec (application) Pipetage
Conditionnement Emballage individuel
Autoclavable Non autoclavable
Canaux 1
Jetable Usage unique
Forme du fond Fond en V