Learn More
Fisherbrand™ Sacs pour échantillons stériles
Code produit 17943182 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4,5 x 9 po
12 x 18 po
15 x 20 po
Quantité:
100/paquet
250/paquet
500/paquet
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité Conditionnement
17943182 4,5 x 9 po 500/paquet 500 pièces
17953182 12 x 18 po 250/paquet 250 pièces
17903192 15 x 20 po 100/paquet 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17943182
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Une méthode économique et efficace pour collecter, contenir et transporter des échantillons.
  • Ces sacs d’échantillons sont idéaux pour le transport et le stockage des solides, des semi-solides et des liquides.
  • Stériles
  • Contraception
  • Fiche de fermeture à câble pour une étanchéité supérieure
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Quantité 500/paquet
Dimensions (L x l) 4,5 x 9 po
Hauteur (métrique) 229 mm
Longueur (métrique) 114 mm
Épaisseur (métrique) 70 μm