Learn More
Seward™ Sachets stériles modèle 3500 Stomacher™
Code produit 11854543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 ml à 3,5 L
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11854543 400 ml à 3,5 L 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11854543 Fournisseur Seward™ Code fournisseur BA6042
Expédition estimée: 18-12-2026
La gamme de sachets Stomacher™ a été conçue pour répondre à toutes les applications du mélange d’échantillons, de la coloration et du stockage, y compris les sachets conçus pour le mélange étendu et les petits échantillons pour les applications de s
  • Fabriqué à partir de granulés de LDPE vierge de qualité alimentaire, extrudés à une épaisseur de μfilm de 65 µm
  • Conçus pour résister à un mélange étendu sans déchirures ni perforations
  • Offre une option à faible coût pour la préparation des échantillons sans risque de contamination croisée entre les échantillons
  • Tous les sachets sont stériles et irradiés ; un certificat d’irradiation est disponible sur demande
  • Conçus pour l’homogénéisation mixte d’échantillons de diluants pour la plupart des applications
Spécification
Description Épaisseur de 65 microns
À utiliser avec (application) Homogénéisation mixte des échantillons de diluant
À utiliser avec (équipement) Stomacher 3500
Matériau PEBD
Quantité 250 (50/sachets)
Dimensions (L x l) 380 x 510 mm
Capacité (métrique) 400 ml à 3,5 L