Learn More
B Braun™ Eau stérile Ecotainer™ pour l’irrigation
Code produit 15162055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 000 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
15162055 1 000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15162055 Fournisseur B Braun™ Code fournisseur 0082479E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contient de l’eau pour injection. L’eau stérile B Braun™ Ecotainer™ pour l’irrigation rince et irrigue les incisions chirurgicales, nettoie les plaies et les brûlures.
  • Flacon de forme ergonomique
  • Débit constant avec grand flux
  • Bouchon inclus
  • L’eau d’irrigation est stérile et exempte d’endotoxines
  • Poids net : 1,1 kg
  • Poids brut : 1,2 kg
Spécification
Type de produit Eau stérile
Volume (métrique) 1 000 ml