Learn More
Fisherbrand™ SterilElite Autoclave de table de 40 L
Code produit 17795888 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17795888 40 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17795888
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23497.51€
    15033.50€ / 1 pièces
    Économisez 8464.01€
    36% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Autoclave autonome conçu pour contenir une grande capacité de flacons et de bouteilles de 1 L dans un espace compact.
  • Allier un design compact à des performances élevées, à la fiabilité et à la sécurité
    Conception intelligente pour votre choix professionnel
  • Le système de commande à microprocesseur offre neuf programmes entièrement automatiques, notamment l’ajout d’eau, la stérilisation et le séchage
  • Huit cycles de stérilisation préinstallés
  • Deux mécanismes de vérification du niveau d’eau séparés : niveau d’eau du réservoir et niveau d’eau de la chambre
  • Fonction de séchage automatique
  • Dispositif de verrouillage automatique de porte pressurisée
  • Chambre protégée par un pressostat et une soupape de sécurité à pression de vapeur
  • Le bouton de vide / dépressurisation permet de couper l’alimentation et d’évacuer la pression et le vide de la chambre
  • Voyants lumineux :
    • PORTE OUVERTE : la porte n’a pas été complètement fermée ; toutes les fonctions s’arrêtent
    • FAIBLE NIVEAU D’EAU : le niveau d’eau est trop faible
    • COMPLETE Le cycle complet s'est déroulé correctement et est terminé.
Spécification
Capacité (impériale) 43 qt.
Capacité (métrique) 40 l
Profondeur (métrique) de la chambre 570 mm
Diamètre (impériale) de la chambre 11 in
Profondeur (impériale) de la chambre 22 in
Diamètre (métrique) de la chambre 300 mm
Longueur (impériale) 31,5 in
Hauteur (impériale) extérieure 20 in
Hauteur (métrique) extérieure 486 mm
Longueur (métrique) 766 mm
Type de produit Stérilisant à chaleur
Température (impériale) 250° F à 273° F
Capacité Peut contenir jusqu'à 4 flacons Erlenmeyer de 1 L ou 8 flacons de 1 L. Schott bouteilles
max. (métrique) 121°C à 134°C
Poids (impériale) 170 lb.
Poids (métrique) 77 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 14 A
Hauteur (impériale) de la cuve 9,5 in
Afficher plus Afficher moins
Pour un usage en laboratoire uniquement