Learn More
Bel-Art™ Échantillonneur de liquide Sterileware™
Code produit 16662824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
190 ml
Longueur (métrique):
50 cm
100 cm
Conditionnement:
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) unitSize
16662824 190 ml 100 cm 20 pièces
16652824 100 ml 50 cm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16662824 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F378711000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.23€
    375.54€ / 20 pièces
    Économisez 16.69€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Liquid Thief prélève un échantillon par simple traction sur la poignée, puis le verse facilement dans un récipient.
  • Idéal pour l'échantillonnage de l'eau et d'autres liquides à faible viscosité ; 0,15 cm (0,0625 in) diamètre du trou de pointe
  • Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA et EU
  • Sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
  • L’échantillonneur en polyéthylène haute densité (PEHD) est thermoscellé en sachets individuels en polyéthylène
  • stérile irradié aux rayons gamma (SAL 10 -6 )
  • Jetable et à usage unique
  • Lot estampillé pour un traçage précis
  • Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
Type de produit Échantillonneur de liquide
Matériau HDPE
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 6,4 oz.
Capacité (métrique) 190 ml
Stérilité Stérile
Quantité 20/boîte
Longueur (impériale) 39,38 in
Longueur (métrique) 100 cm