Learn More
Bel-Art™ Échantillonneur de poudre Sterileware™
Code produit 16672824 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Longueur (métrique):
50 cm
50 cm
100 cm
Conditionnement:
20 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) unitSize
16672824 1 ml 50 cm 20 pièces
16682824 5 ml 50 cm 20 pièces
16692824 10 ml 50 cm 20 pièces
16602834 20 ml 50 cm 20 pièces
16612834 1 ml 100 cm 20 pièces
16622834 5 ml 100 cm 20 pièces
16632834 10 ml 100 cm 20 pièces
16642834 20 ml 100 cm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 16672824 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F378740001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Powder Thief est disponible en deux longueurs et quatre volumes d'embout et permet de prélever facilement des échantillons à des endroits ciblés au sein de poudres en vrac.
  • Utilisée par les entreprises pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et chimiques.
  • Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
  • L’échantillonneur en polyéthylène haute densité (PEHD) est thermoscellé en sachets individuels en polyéthylène
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
  • Jetable et à usage unique
  • Lot estampillé pour un traçage précis
  • Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
Quantité 20/boîte
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 1 ml
Type de produit Échantillonneur de poudre
Longueur (impériale) 19,75 in
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 50 cm