Description
- Utilisée par les entreprises pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et chimiques.
- Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
- L’échantillonneur en polyéthylène haute densité (PEHD) est thermoscellé en sachets individuels en polyéthylène
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
- Jetable et à usage unique
- Lot estampillé pour un traçage précis
- Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
Spécification
| Quantité | 20/boîte |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Type de produit | Échantillonneur de poudre |
| Longueur (impériale) | 19,75 in |
| Matériau | HDPE |
| Longueur (métrique) | 50 cm |