Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Échantillonneur de poudre à fente unique
Code produit 16836926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
62 cm
97 cm
Conditionnement:
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
16836926 97 cm 20 pièces
16826926 62 cm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16836926 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F378750970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.00€
    316.72€ / 20 pièces
    Économisez 73.28€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Idéal pour prélever un échantillon unique ciblé de 50 ml à partir de poudres et de granulés à écoulement libre
  • Après insertion, tournez le tube pour ouvrir, puis fermez la fente de prélèvement et retirez-le pour récupérer l’échantillon
  • Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
  • Échantillonneur en polyéthylène haute densité (PEHD) thermoscellé en sachets individuels en polyéthylène
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10^-6)
  • Lot estampillé pour un suivi précis ; livrées avec un certificat du processus de stérilisation
Spécification
Type de produit Échantillonneur de poudre
Matériau HDPE
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 50 mL
Quantité 20 / boîte
Longueur (métrique) 97 cm