Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Bijou en polystyrène de 7 ml Sterilin™
Beschreibung
Stockez vos échantillons de petit volume dans les récipients Bijou en polystyrène Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml. Parfaits pour les échantillons pédiatriques et autres applications cliniques de petit volume. Fabrication aseptique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
- Fabrication aseptique
- Adaptés à la centrifugation à 7 200 x g
- Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
- Disponibles pré-remplis d’acide borique (0,09 g) pour la conservation des échantillons d’urine
- Disponibles avec lamelle en verre amovible—idéaux pour la culture des organismes intracellulaires (p. ex. Chlamydia trachomatis, rickettsie, etc.)
Remarque :
Ces récipients sont destinés à une utilisation in vitro uniquement.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Récipient |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 7 mL |
| Certifications/Conformité | Testé pour absence de fuite conformément à la norme BS EN 14254, annexe D. Marquage CE conformément à la directive européenne 98/79/CE. |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Description | Bijou |
| Diamètre (métrique) | 22,5 mm |
| Hauteur (métrique) | 50,2 mm |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.