Learn More
Thermo Scientific™ Sachets autoclaves Sterilin™
GREENER_CHOICE
Code produit 11399093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
601 x 406 mm
610 x 406 mm
660 x 305mm
660 x 305mm
660 x 305 mm
810 x 610 mm
Matériau:
HDPE
Polypropylène
Nbre par carton:
200
500
Conditionnement:
200 pièces
500 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Matériau Nbre par carton unitSize
11399093 660 x 305mm HDPE 200 200 pièces
11309103 610 x 406 mm HDPE 200 200 pièces
11359103 660 x 305mm HDPE 500 -
11844145 610 x 406 mm HDPE 500 500 pièces
11339103 810 x 610 mm HDPE 200 200 pièces
11379103 660 x 305 mm Polypropylène 200 200 pièces
11349103 660 x 305 mm Polypropylène 500 500 pièces
11389103 610 x 406 mm Polypropylène 200 200 pièces
11369103 601 x 406 mm Polypropylène 500 500 pièces
11329103 810 x 610 mm Polypropylène 200 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11399093 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.75€
    69.10€ / 200 pièces
    Économisez 7.65€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les sacs pour autoclaves Sterilin sont des sacs solides à usage unique sur lesquels est imprimé le symbole de risque biologique en bleu et qui sont spécifiquement conçus pour la mise au rebut des déchets contaminés dans des autoclaves ou des incinérateurs.
  • Les sacs en PEHD sont adaptés à la stérilisation à 121°C et les sacs en polypropylène sont adaptés à l’inactivation des déchets biologiques particulièrement résistants à 135°C
  • Des boîtes à mouchoirs pratiques permettent la distribution individuelle des sacs
  • Supports en fil métallique revêtu ou supports en carton disponibles pour une utilisation avec les sacs pour autoclaves
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sachets pour autoclaves (HDPE)
Matériau HDPE
Nbre par carton 200
Plage de températures (métrique) 121°C
Dimensions (L x l) 660 x 305mm
Longueur (impériale) 26 in
Largeur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 660 mm
Largeur (métrique) 305 mm