Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de culture en verre borosilicaté Sterilin™
Descrizione
Fiez-vous à nos tubes de culture en verre borosilicaté résistants aux produits chimiques et aux températures dans vos applications exigeantes. Les tubes de culture en verre borosilicaté Thermo Scientific™ Sterilin™ sont disponibles avec un fond plat ou rond et sont filetés pour accueillir un bouchon à vis.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
- Grande résistance aux températures et aux attaques chimiques
- Parfaits pour une utilisation avec les échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique
- Tube à vis, culture
- Fournis sans bouchon ; Bouchons autoclavables disponibles séparément
- Autoclavables à 121°C
Informations de commande
- Disponibles au Royaume-Uni uniquement
Specifica
Specifica
| Type de conception | Filetés, pour culture |
| Capacité (métrique) | 7,5 mL |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Quantité | 250/boîte ; 1000/carton |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable à 121°C |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |
| Type de produit | Tube de culture |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.