Learn More
Corning™ PYREX™ Tubes de culture jetables à fond plat et bouchon à vis, sans bouchon
Code produit 10434733 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
17 ml
29.5 ml
Longueur (métrique):
125 mm
145 mm
Diamètre (métrique):
16 mm
20 mm
Diamètre du filetage:
15-415
18-415
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Diamètre du filetage Conditionnement
10434733 29.5 ml 145 mm 20 mm 18-415 500 pièces
10383613 17 ml 125 mm 16 mm 15-415 1000 pièces
11982348 29.5 ml 145 mm 20 mm 18-415 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10434733 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 9944819
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.91€
    386.17€ / 500 pièces
    Économisez 44.74€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-03-2027
Fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants. Les tubes de culture à fond plat en verre borosilicaté Corning™ PYREX™ PYREX™ sont conçus pour la culture cellulaire et les travaux bactériologiques
Le tube a un fond plat et ne comporte pas de zone de marquage. Les tubes sont en verre borosilicaté et sont vendus sans bouchons.
Pour les bouchons, voir le numéro de cat. 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de conception Filetés
Capacité (métrique) 29.5 ml
Longueur (métrique) 145 mm
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Usage unique
À utiliser avec Idéaux pour l’utilisation avec des échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique
Type d’étiquette Aucun
Conditionnement En vrac
Diamètre du filetage 18-415
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Diamètre (métrique) 20 mm
Type de bouchon Non inclus
Type de produit Tube de culture