Learn More
Thermo Scientific™ Flacons universels certifiés Sterilin – Exempts de RNase, de DNase et d’ADN humain, apyrogènes
Code produit 15673934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Fabrication aseptique
Non stérile
Stérile
Étiquette:
Non
Oui, gradué
Matériau du bouchon:
Polypropylène
Polyéthylène
Conditionnement:
400 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Étiquette Matériau du bouchon Conditionnement
15673934 Non stérile Oui, gradué Polypropylène 400 pièces
15663934 Fabrication aseptique Non Polypropylène 400 pièces
15857531 Stérile Non Polyéthylène 400 pièces
15867531 Stérile Oui, gradué Polyéthylène 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15673934 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 30BPPRN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.20€
    202.00€ / 400 pièces
    Économisez 9.20€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Récipient le plus polyvalent avec un volume de travail de 25 ml, idéal pour la recherche en biologie moléculaire et les applications de centrifugation.
Fabriqué dans des conditions de salles blanches contrôlées, ce récipient en PP transparent, robuste, exempt de RNase, de DNase, d’ADN humain et de pyrogènes, présente une multitude de caractéristiques qui en font un équipement de laboratoire essentiel. Grâce à son volume de 25 ml et à sa base conique autostable pratique, il est idéal pour de nombreuses utilisations communes en laboratoire, de la manipulation des échantillons aux applications de centrifugation.
  • Exempts de RNase, DNase, d’ADN humain et de pyrogènes
  • Bouchon QuickStart ½ tour pour faciliter la manipulation
  • Excellente étanchéité* – testés conformément à la norme BS EN 14254, annexe D
  • Supportent 95 kPa à température ambiante
  • Disponibles en version simple ou avec des graduations bleues claires et grande pastille de marquage blanche
  • FCR maximale de 9,500 ×g
  • Base conique autostable pratique
  • Numéro de lot sur chaque récipient à des fins de traçabilité
  • Disponibles soit fabriqués aseptiquement à l’aide de processus de salle blanche contrôlés et automatisés, soit stérilisés par irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient universel
Closure Included Oui
Graduated Oui
Matériau Polypropylène
Forme Cylindrique
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 25 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Description Flacon universel
Diamètre (métrique) 31mm
Hauteur (métrique) 94mm
Étiquette Oui, gradué
Valeurs de FCR 9,500 x g
Quantité 400
Afficher plus Afficher moins
† Usage exclusivement réservé à la recherche
*Le terme étanche s’applique aux récipients Thermo Scientific Sterilin qui répondent aux critères de test de fuite conformément à la norme BS EN 14254 réalisé avec de l’eau et un colorant coloré. Remarque : reproduire ce test avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour une utilisation en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les récipients Thermo Scientific Sterilin dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les récipients Thermo Scientific Sterilin sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons prévus.