Learn More
Thermo Scientific™ Louches Sterilin™ Dippas™
Code produit 11748938 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
100 mL
250 ml
Longueur (métrique):
191 mm
334 mm
383 mm
Matériau du bouchon:
Métal
Polyethylene
Couleur:
Bleu
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Matériau du bouchon Couleur Conditionnement
11748938 250 ml 334 mm Métal Transparent 50 pièces
11729352 30 mL 191 mm Polyethylene Transparent 50 pièces
11738938 30 mL 191 mm Polyethylene Bleu 50 pièces
11788848 100 mL 383 mm Métal Transparent 100 pièces
11798848 100 mL 383 mm Métal Bleu 100 pièces
11758938 250 ml 334 mm Métal Bleu 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11748938 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 19217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00€
    205.00€ / 50 pièces
    Économisez 29.00€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Facilitez le prélèvement des échantillons et leur transport vers le laboratoire dans un seul récipient avec les Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ afin de réduire le risque de contamination croisée.
  • Emballées individuellement et stérilisées par irradiation aux rayons gamma
  • Étanchéité testée conformément à la norme BS EN 14254 Annexe D
  • Disponibles en PS transparent ou bleu
  • La poignée se détache parfaitement après le prélèvement d’échantillons pour un transport aisé.
  • Longueur de poignée au choix pour s’adapter à la majorité des applications d’échantillonnage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bouchon à vis Dippa
Closure Included Oui
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau du bouchon Métal
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Transparent
Longueur (métrique) 334 mm