Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes bouchées en verre Sterilin™, emballées individuellement dans un film en papier à décoller, 1 ml
Code produit 11936988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Quantité:
1/sachet, 600/boîte
1/sachet, 720/boîte
1/sachet, 800/boîte
Conditionnement:
180 pièces
600 pièces
720 pièces
800 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Quantité unitSize
11936988 1 ml 1/sachet, 800/boîte 800 pièces
11946988 2 ml 1/sachet, 720/boîte 180 pièces
11956988 5 ml 1/sachet, 720/boîte 720 pièces
11966988 10 ml 1/sachet, 600/boîte 600 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11936988 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 70771N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.00€
    671.00€ / 800 pièces
    Économisez 91.00€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pipettes bouchées Sterilin sont fabriquées en verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques et emballées individuellement dans un film en papier à décoller.
Les pipettes bouchées Thermo Scientific™ Sterilin sont fabriquées en verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques et emballées individuellement dans un film en papier à décoller.
  • Étalonnées pour l’administration, la dernière goutte étant expulsée par soufflage
  • Graduations faciles à lire
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pipettes bouchées en verre, 1 ml, emballées individuellement dans un film en papier à décoller
Matériau Verre
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations négatives -2,0 mL
Quantité 1/sachet, 800/boîte
Couleur Jaune
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) 290 mm