Learn More
Thermo Scientific™ Sachets pour homogénéiseur Sterilin™, Steriblend
Code produit 11758978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 mL
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11758978 400 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11758978 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    97.80€ / 500 pièces
    Économisez 8.20€
    7% de réduction
En stock
Fabriqués en polyéthylène de forte épaisseur et de qualité alimentaire, les sacs pour homogénéiseur Thermo Scientific™ Sterilin™ sont parfaits pour l’homogénéisation des échantillons alimentaires avant l’analyse microbiologique.
  • Adaptés à une utilisation dans toutes les plus principaux homogénéiseurs
  • Double joint d’étanchéité pour garantir la solidité et la fiabilité, garantissant un traitement des échantillons en toute sécurité
  • Fabriqués en polyéthylène de forte épaisseur et de qualité alimentaire pour une durée de vie prolongée
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma
Informations de commande
  • Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sac Steriblend
Matériau Polyéthylène
Nbre par carton 500
Nb par paquet 50
Dimensions (L x l) 300 x 180 mm
Capacité (métrique) 400 mL
Longueur (métrique) 300 mm
Largeur (métrique) 180 mm