Learn More
Thermo Scientific™ Anse Sterilin™ avec sphère
Code produit 11379283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume:
1μL
1 μl
10μL
10 μl
Type de produit:
Aiguille d’inoculation
Anse avec aiguille
Anse d’inoculation avec sphère
Étaleur en forme de L
Couleur:
Bleu
Bleu foncé
Vert
Vert foncé
Vert pâle
Violet
Quantité:
10
500
1000
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
800 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume Type de produit Couleur Quantité unitSize
11379283 1μL Anse avec aiguille Vert foncé 10 800 pièces
11834732 1μL Anse avec aiguille Vert pâle 10 -
11369283 10μL Anse avec aiguille Bleu foncé 10 800 pièces
11778858 1 μl Anse d’inoculation avec sphère Vert 1000 1000 pièces
11788858 10 μl Anse d’inoculation avec sphère Bleu 1000 1000 pièces
11718868 - Aiguille d’inoculation Violet 1000 1000 pièces
11788978 - Étaleur en forme de L Bleu 500 500 pièces
11728868 - Étaleur en forme de L Bleu 1000 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11379283 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SL1H
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Simplifiez vos travaux de culture avec les anses et étaleurs Thermo Scientific™ Sterilin™. Possibilité d’inoculation, de repiquage par dilution, de répartition et de récolte des colonies.
Simplifiez vos travaux de culture avec les anses et étaleurs Thermo Scientific™ Sterilin™. Sélections pour l’inoculation, le repiquage par dilution, la répartition et la récolte des colonies.
  • Pour l’inoculation, le repiquage par dilution, l’étalement et la récolte de colonies isolées
  • Éliminent le besoin de flamme et les risques que cela représente ; Anse d’inoculation pour des volumes d’échantillons fixes avec choix de la sphère pour le repiquage par dilution ou de l’aiguille pour le prélèvement des colonies et des cultures en profondeur
  • Choix d’anses rigides ou flexibles pour s’adapter aux différentes applications et préférences de l’utilisateur
  • L’axe hexagonal améliore l’adhérence et facilite l’orientation.
  • Sans lubrifiants, huiles et charges électrostatiques pour faciliter un mouillage constant et un transfert de liquide complet
  • Pas de bords rugueux pour un placage et un repiquage lisses et sans problème des cultures
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Informations de commande
  • Disponibles uniquement dans certaines régions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume 1μL
Stérilité Irradiés
Couleur Vert foncé
Type de produit Anse avec aiguille
Quantité 10