Learn More
Thermo Scientific™ Récipients universels en polypropylène de 30 ml Sterilin™
Code produit 12663546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Étiquette:
Imprimé
unie
Comprend:
Container with Boric Acid
Récipient avec cuillère
Récipient uniquement
Conditionnement:
400 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Étiquette Comprend Conditionnement
12663546 Imprimé Récipient uniquement 400 pièces
12673546 unie Récipient uniquement 400 pièces
12683546 Imprimé Container with Boric Acid 400 pièces
12693546 Imprimé Récipient avec cuillère 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12663546 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 128B/P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.40€
    108.00€ / 400 pièces
    Économisez 5.40€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Assurez une excellente résistance chimique et à la température avec le récipient résistant aux fuites de 30 ml conforme à la norme 95 kPa avec un bouchon Quickstart 1/2 tour.
Bénéficiez d’une excellente résistance chimique et thermique avec ces récipients universels étanches de 30 ml conformes 95 kPa avec marquage CE Thermo Scientific™ Sterilin™ en polypropylène 30 ml. Fabrication aseptique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
Caractéristiques :
  • En polypropylène ultra-transparent de fabrication aseptique
  • Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
  • Adaptés à la centrifugation à 9 500 × g
  • Bouchon multi-joint “QuickStart” pour une meilleure manipulation et des performances sans fuite inégalées
  • Numéro de lot imprimé sur chaque récipient facilitant une traçabilité totale
  • Étiqueté pour les détails du patient et disponible sous forme non dosée, dosée avec un conservateur d’acide borique (0,4 g) ou une cuillère en vrac
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Récipient
Matériau Polypropylène
Forme Cylindrique
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 30 mL
Certifications/Conformité Testés pour absence de fuite selon l’annexe de la norme BS EN 14254.
Type de bouchon Joints multiples
Description Récipient universel
Diamètre (métrique) 31 mm
Hauteur (métrique) 94 mm
Comprend Récipient uniquement
Étiquette Imprimé
Quantité 400/Carton