Learn More
Thermo Scientific™ Récipients universels en polypropylène de 30 ml Sterilin™
Description
Bénéficiez d’une excellente résistance chimique et thermique avec ces récipients universels étanches de 30 ml conformes 95 kPa avec marquage CE Thermo Scientific™ Sterilin™ en polypropylène 30 ml. Fabrication aseptique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
Caractéristiques :
- En polypropylène ultra-transparent de fabrication aseptique
- Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
- Adaptés à la centrifugation à 9 500 × g
- Bouchon multi-joint “QuickStart” pour une meilleure manipulation et des performances sans fuite inégalées
- Numéro de lot imprimé sur chaque récipient facilitant une traçabilité totale
- Étiqueté pour les détails du patient et disponible sous forme non dosée, dosée avec un conservateur d’acide borique (0,4 g) ou une cuillère en vrac
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Certifications/Conformité | Testés pour absence de fuite selon l’annexe de la norme BS EN 14254. |
| Type de bouchon | Joints multiples |
| Description | Récipient universel |
| Diamètre (métrique) | 31 mm |
| Hauteur (métrique) | 94 mm |
| Afficher plus |