Learn More
Sterilin™ Polypropylene Cell Culture Tubes
Marque: Thermo Scientific Sterilin 75CTP1
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.04000kg
Spécification
PE | |
12 mm | |
75 mm | |
Yes | |
500/Cs. | |
Sterile |
Tube de culture | |
À deux positions | |
PP | |
Yes | |
500/Cs. | |
4 mL |