Learn More
Thermo Scientific™ Récipients universels en PS 30 ml Sterilin™
Code produit 12501299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Récipient uniquement
Récipient, acide borique
Récipient, cuillère
Étiquette:
Aucune étiquette
Imprimé
unie
Quantité:
400/Carton
50/Pk., 400/Cs.
Conditionnement:
400 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Étiquette Quantité Conditionnement
12501299 Récipient uniquement Aucune étiquette 400/Carton 400 pièces
12511299 Récipient uniquement Imprimé 400/Carton 400 pièces
12521299 Récipient uniquement unie 400/Carton 400 pièces
11758918 Récipient, cuillère Aucune étiquette 400/Carton -
11768918 Récipient, cuillère Imprimé 400/Carton 400 pièces
11309143 Récipient, cuillère unie 400/Carton 400 pièces
12799855 Récipient, acide borique Imprimé 50/Pk., 400/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12501299 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 128A/FS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    122.00€ / 400 pièces
    Économisez 36.00€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Assurez un excellent confinement des échantillons grâce aux récipients universels en PS Sterilin de 30 ml, équipés d’un bouchon étanche classique qui se ferme en 1 tour 1/2.
Assurez un excellent confinement des échantillons grâce aux récipients universels en polystyrène Sterilin Thermo Scientific™ de 30 ml, équipés d’un bouchon étanche classique qui se ferme en 1 tour 1/2. Fabrication aseptique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
  • Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
  • La conformité à 95 kPa garantit des performances sans fuite et une adaptation au transport (sauf pour les variantes de cuillère)
  • Disponibles pré-remplis d’acide borique (0,4g) pour la conservation des échantillons d’urine
  • Adaptés à la centrifugation à 3 800 x g
  • Fabrication aseptique
  • Utilisation in vitro uniquement
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient universel
Matériau Polystyrène
Forme Cylindrique
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 30 mL
Certifications/Conformité Soumis à des tests d’étanchéité conformément à la norme BS EN 14254, annexe D. Marquage CE conformément à la directive européenne 98/79/CE.
Matériau du bouchon Polypropylène
Description Récipient universel
Diamètre (métrique) 31 mm
Hauteur (métrique) 94 mm
Comprend Récipient uniquement
Étiquette Aucune étiquette
Quantité 400/Carton