Learn More
Thermo Scientific™ Récipients universels en PS 30 ml Sterilin™
Description
Assurez un excellent confinement des échantillons grâce aux récipients universels en polystyrène Sterilin Thermo Scientific™ de 30 ml, équipés d’un bouchon étanche classique qui se ferme en 1 tour 1/2. Fabrication aseptique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
- Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
- La conformité à 95 kPa garantit des performances sans fuite et une adaptation au transport (sauf pour les variantes de cuillère)
- Disponibles pré-remplis d’acide borique (0,4g) pour la conservation des échantillons d’urine
- Adaptés à la centrifugation à 3 800 x g
- Fabrication aseptique
- Utilisation in vitro uniquement
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient universel |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Cylindrique |
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Certifications/Conformité | Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254. |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Description | Récipient universel |
| Diamètre (métrique) | 31 mm |
| Hauteur (métrique) | 94 mm |
| Comprend | Récipient uniquement |
| Afficher plus |