Learn More
Sterilin™ Polystyrene Cell Culture Tubes
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Type de bouchon | Dual-position Cap |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Matériau | Polystyrene |
| Jetable | Single-use |
| Graduée | Oui |
| Quantité | 500/Cs. |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (métrique) | 12 ml |
| Diamètre (métrique) | 17 mm |
| Afficher plus |