Learn More
Sterilin™ Polystyrene Cell Culture Tubes
Code produit 11798968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11798968 4 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11798968 Fournisseur Thermo Scientific Sterilin Code fournisseur 75CTS1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Dual-position Cap
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Polystyrene
Jetable Single-use
Graduée Oui
Quantité 500/Cs.
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 4 ml
Diamètre (métrique) 12 mm
Type de produit Culture Tube
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.