Learn More
Thermo Scientific™ Récipients en polystyrène Sterilin™, 60 à 250 ml
Description
Les échantillons sont contenus dans des récipients en polystyrène Thermo Scientific™ Sterilin™ de capacités de 60 à 250 ml. Disponibles avec bouchons à fermeture étanche en plastique ou en métal. Fabrication aseptique.
NON COMMERCIALISÉ EN AMÉRIQUE
- Fabrication aseptique
- Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
- Les produits 125AM, 125BM et 125CM sont certifiés conformes à 95 kPa, et sont donc adaptés au transport des échantillons
Remarque :
Utilisation in vitro uniquement.
Informations de commande :
Le produit n’est pas disponible commercialisé en Amérique du Nord.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient |
| Closure Included | Oui |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Certifications/Conformité | Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254. |
| Matériau du bouchon | Métal |
| Diamètre (métrique) | 65,5 mm |
| Hauteur (métrique) | 119,5 mm |
| Afficher plus |