Learn More
- Home
- Products
- Prélèvement d’échantillons cliniques
- Récipients pour échantillons cliniques généraux
- Thermo Scientific™ Récipients en polystyrène Sterilin™, 60 à 250 ml
Thermo Scientific™ Récipients en polystyrène Sterilin™, 60 à 250 ml
Code produit 11379123| Code produit | Capacité (métrique) | Matériau du bouchon | Étiquette | Quantité | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 11379123 | 60 mL | Métal | Aucune étiquette | 300/Carton | 300 pièces |
| 11319143 | 60 mL | Métal | Imprimé | 300/Carton | 300 pièces |
| 11339153 | 60 mL | Métal | unie | 300/Carton | 300 pièces |
| 11389123 | 60 mL | Polyéthylène | Aucune étiquette | 300/Carton | 300 pièces |
| 11788898 | 60 mL | Polyéthylène | Imprimé | 300/Carton | 300 pièces |
| 11708908 | 60 mL | Polyéthylène | unie | 300/Carton | 300 pièces |
| 11399123 | 100 mL | Métal | Aucune étiquette | 200/Carton | 200 pièces |
| 11349143 | 100 mL | Métal | Imprimé | 200/Carton | 200 pièces |
| 11369143 | 100 mL | Métal | unie | 200/Carton | 200 pièces |
| 11309133 | 100 mL | Polyéthylène | Aucune étiquette | 200/Carton | 200 pièces |
| 11359143 | 100 mL | Polyéthylène | Imprimé | 200/Carton | 200 pièces |
| 11379143 | 100 mL | Polyéthylène | unie | 200/Carton | 200 pièces |
| 11319133 | 150 mL | Métal | Aucune étiquette | 120/Carton | 120 pièces |
| 11389143 | 150 mL | Métal | Imprimé | 120/Carton | 120 pièces |
| 11399143 | 150 mL | Métal | unie | 120/Carton | 120 pièces |
| 11329133 | 250 ml | Métal | Aucune étiquette | 50/Carton | 50 pièces |
| 11349153 | 250 ml | Métal | Imprimé | 50/Carton | 50 pièces |
| 12047492 | 250 ml | Métal | unie | 50/Carton | 50 pièces |
-
133.00€
125.00€ / 300 pièces
Économisez 8.00€
6% de réduction
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28170" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les échantillons sont contenus dans des récipients en polystyrène Thermo Scientific™ Sterilin™ de capacités de 60 à 250 ml. Disponibles avec bouchons à fermeture étanche en plastique ou en métal. Fabrication aseptique.
NON COMMERCIALISÉ EN AMÉRIQUE
- Fabrication aseptique
- Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
Remarque :
Utilisation in vitro uniquement.
Informations de commande :
Le produit n’est pas disponible commercialisé en Amérique du Nord.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient |
| Closure Included | Oui |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Certifications/Conformité | Soumis à des tests d’étanchéité conformément à la norme BS EN 14254, annexe D. Marquage CE conformément à la directive européenne 98/79/CE. |
| Matériau du bouchon | Métal |
| Diamètre (métrique) | 44,5 mm |
| Hauteur (métrique) | 61 mm |
| Étiquette | Aucune étiquette |
| Quantité | 300/Carton |
| Afficher plus Afficher moins |