Learn More
Thermo Scientific™ Récipients en polystyrène Sterilin™, 60 à 250 ml
Code produit 12047492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
100 mL
150 mL
250 ml
Matériau du bouchon:
Métal
Polyéthylène
Étiquette:
Aucune étiquette
Imprimé
unie
Quantité:
120/Carton
200/Carton
300/Carton
50/Carton
Conditionnement:
120 pièces
200 pièces
300 pièces
50 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Matériau du bouchon Étiquette Quantité Conditionnement
12047492 250 ml Métal unie 50/Carton 50 pièces
11379123 60 mL Métal Aucune étiquette 300/Carton 300 pièces
11319143 60 mL Métal Imprimé 300/Carton 300 pièces
11339153 60 mL Métal unie 300/Carton 300 pièces
11389123 60 mL Polyéthylène Aucune étiquette 300/Carton 300 pièces
11788898 60 mL Polyéthylène Imprimé 300/Carton 300 pièces
11708908 60 mL Polyéthylène unie 300/Carton 300 pièces
11399123 100 mL Métal Aucune étiquette 200/Carton 200 pièces
11349143 100 mL Métal Imprimé 200/Carton 200 pièces
11369143 100 mL Métal unie 200/Carton 200 pièces
11309133 100 mL Polyéthylène Aucune étiquette 200/Carton 200 pièces
11359143 100 mL Polyéthylène Imprimé 200/Carton 200 pièces
11379143 100 mL Polyéthylène unie 200/Carton 200 pièces
11319133 150 mL Métal Aucune étiquette 120/Carton 120 pièces
11389143 150 mL Métal Imprimé 120/Carton 120 pièces
11399143 150 mL Métal unie 120/Carton 120 pièces
11329133 250 ml Métal Aucune étiquette 50/Carton 50 pièces
11349153 250 ml Métal Imprimé 50/Carton 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12047492 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 190C
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les échantillons sont contenus dans des récipients en polystyrène Thermo Scientific™ Sterilin™ de capacités de 60 à 250 ml. Disponibles avec bouchons à fermeture étanche en plastique ou en métal.
Les échantillons sont contenus dans des récipients en polystyrène Thermo Scientific™ Sterilin™ de capacités de 60 à 250 ml. Disponibles avec bouchons à fermeture étanche en plastique ou en métal. Fabrication aseptique.
NON COMMERCIALISÉ EN AMÉRIQUE
Caractéristiques :
  • Fabrication aseptique
  • Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
  • Les produits 125AM, 125BM et 125CM sont certifiés conformes à 95 kPa, et sont donc adaptés au transport des échantillons
Remarque :
Utilisation in vitro uniquement.
Informations de commande :
Le produit n’est pas disponible commercialisé en Amérique du Nord.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Récipient
Closure Included Oui
Matériau Polystyrène
Forme Cylindrique
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 250 ml
Certifications/Conformité Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254.
Matériau du bouchon Métal
Diamètre (métrique) 65,5 mm
Hauteur (métrique) 119,5 mm
Étiquette unie
Quantité 50/Carton