Learn More
Thermo Scientific™ Cuves en PS Sterilin™ avec bouchon à vis
Code produit 12704537
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
120 ml
230 ml
350 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Nbre par carton:
100
200
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Nbre par carton unitSize
12704537 120 ml Non stérile 100 100 pièces
12724527 30 ml Non stérile 200 200 pièces
12862803 230 ml Non stérile 100 -
12784537 350 ml Stérile 100 100 pièces
13107633 350 ml Non stérile 100 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12704537 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 28381
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Stockez vos liquides, denrées alimentaires solides et échantillons histologiques dans les cuves en PS Thermo Scientific™ Sterilin™ avec bouchons à vis. Cuves jetables à usages multiples à large col.
Stockez vos liquides, denrées alimentaires solides et échantillons histologiques dans les cuves en PS Thermo Scientific™ Sterilin™ avec bouchons à vis. Ces pots jetables polyvalents ont un col large qui permet de stocker facilement de grands échantillons.
Les cuves sont livrées sans étiquette et disponibles en formats stérile (stérilisation par irradiation aux rayons gamma) et non stérile.
  • Adaptées au transfert direct de l’échantillon du patient vers la cuve
  • Bouchon ouatiné en plastique pour des résultats sans fuites
  • Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 120 ml
Diamètre (impériale) 2,1 in
À utiliser avec (application) Direct Transfer of Specimen from Patient to Jar
Comprend Screw Cap
Matériau Polystyrène
Nbre par carton 100
Stérilité Non stérile
Poids (métrique) 4.5 kg
Forme Rond
Hauteur (métrique) 72 mm
Type de produit Jar
Hauteur (impériale) 2,8 in
Matériau du bouchon Urée
Diamètre (métrique) 54 mm
Type de bouchon Bouchon à vis