Learn More
Thermo Scientific™ Récipients universels en polystyrène Sterilin™ Quickstart de 30 ml
Code produit p-4525830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Étiquette:
Aucune étiquette
Imprimé
unie
Comprend:
Acide borique
Récipient uniquement
Conditionnement:
400 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Étiquette Comprend Conditionnement
11339133 Aucune étiquette Récipient uniquement -
11319153 unie Récipient uniquement 400 pièces
11359133 Imprimé Acide borique 400 pièces
11339633 Imprimé Récipient uniquement 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11339133 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 128A
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bénéficiez d’une excellente résistance chimique et thermique avec ces récipients de transport étanches de 30 ml avec marquage CE, capables de résister à une pression de 95 kPa.
Bénéficiez d’une excellente résistance chimique et thermique avec ces récipients universels étanches de 30 ml conformes 95 kPa avec marquage CE Thermo Scientific™ Sterilin™ Quickstart en PS 30 ml. Des performances améliorées ; Faciles à manipuler. Fabrication aseptique.
Caractéristiques :
  • Le bouchon à 1/2 tour garantit une meilleure manipulation par l’utilisateur final
  • Disponibles pré-remplis d’acide borique (0,4g) pour la conservation des échantillons d’urine
  • Fournis dans des sachets pratiques de 50 pièces
  • Adaptés à une centrifugation à 3 800 xg
  • Numéro de lot sur chaque récipient facilitant une traçabilité totale
  • Fabrication aseptique
  • Utilisation in vitro uniquement
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient universel
Matériau Polystyrène
Forme Cylindrique
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 30 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Description Récipient universel Quickstart
Diamètre (métrique) 31 mm (bouchon), 24,5 mm (récipient)
Hauteur (métrique) 94 mm
Comprend Récipient uniquement
Étiquette Aucune étiquette
Quantité 400/Carton