Learn More
Thermo Scientific™ Tubes en verre borosilicaté, sans rebord, à base ronde Sterilin™
Code produit 11349253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
19 mL
36 mL
Diamètre (métrique):
16 mm
20 mm
Hauteur (métrique):
125 mm
150 mm
Quantité:
1 000/carton (250/boîte)
500/carton (250/boîte)
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Quantité Conditionnement
11349253 36 mL 20 mm 150 mm 500/carton (250/boîte) 500 pièces
11309253 19 mL 16 mm 125 mm 1 000/carton (250/boîte) 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349253 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9944520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00€
    301.01€ / 500 pièces
    Économisez 21.99€
    6% de réduction
Expédition estimée: 19-01-2027
Vous pouvez faire confiance à ces tubes en verre borosilicaté, à base ronde dans vos applications nécessitant des produits chimiques agressifs et une haute température. Parfaits pour une utilisation avec les échantillons qui sont sensibles aux substances lixiviables des tubes en plastique.
Vous pouvez faire confiance à ces tubes en verre borosilicaté, à base ronde dans vos applications nécessitant des produits chimiques agressifs et une haute température. Les tubes en verre borosilicaté, sans rebord, à base circulaire Thermo Scientific™ Sterilin™ constituent un choix idéal pour une utilisation avec les échantillons qui sont sensibles aux substances lixiviables des tubes en plastique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
  • Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex
  • Grande résistance à la température et aux produits chimiques
  • Tubes à profil sans rebord
  • Fournis sans bouchons
  • Autoclavables à 121°C
Informations de commande :
  • Disponibles au Royaume-Uni uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 36 mL
Matériau Verre borosilicaté Pyrex
Quantité 500/carton (250/boîte)
Stérilité Non stérile
Capacité (impériale) 1,217 fl oz.
Hauteur (métrique) 150 mm
Diamètre (métrique) 20 mm
Type de produit Tube sans rebord