Learn More
Corning™ PYREX™ Tubes de culture jetables à fond rond fileté, sans zone de marquage ni bouchon
Code produit 11992298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
7,5 mL
11,5 mL
15 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Longueur (métrique):
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) unitSize
11992298 15 ml 125 mm 250 pièces
10406843 15 ml 125 mm 1000 pièces
13013083 15 ml 125 mm 250 pièces
10633004 7,5 mL 100 mm 1000 pièces
11962298 7,5 mL 100 mm 250 pièces
13093073 7,5 mL 100 mm 250 pièces
10170163 11,5 mL 100 mm 1000 pièces
13003083 11,5 mL 100 mm 250 pièces
10631854 24 ml 125 mm 500 pièces
11329263 24 ml 125 mm 500 pièces
10776503 30 ml 150 mm 500 pièces
11349263 30 ml 150 mm 250 pièces
10745763 19 ml 150 mm 1000 pièces
11912308 19 ml 150 mm 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 11992298 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 9944916X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.88€
    268.25€ / 250 pièces
    Économisez 146.63€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté pour une utilisation avec les échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique. Les tubes de culture filetés à fond rond Corning™ Pyrex™ sont conçus pour la culture de tissu et les travaux bactériologiques g
Un tube à fond rond sans pastille de marquage. Les tubes sont en verre borosilicaté et sont vendus sans bouchons.
Pour les bouchons, voir la réf. Réf. 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de conception Col vissant
Capacité (métrique) 15 ml
Longueur (métrique) 125 mm
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Usage unique
À utiliser avec Parfaits pour une utilisation avec les échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique
Type d’étiquette Aucun
Conditionnement En vrac
Diamètre du filetage 15-415
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Non inclus
Type de produit Tube de culture