Learn More
Thermo Scientific™ Flacon à scintillation Sterilin™, Cubitainer
Code produit 11748858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
6 ml
20 ml
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis (quart de tour)
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de bouchon Conditionnement
11748858 6 ml Bouchon à vis 1000 pièces
11798858 20 ml Bouchon à vis (quart de tour) 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11748858 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.71€
    221.99€ / 1000 pièces
    Économisez 119.72€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Obtenez des résultats précis de numération par scintillation liquide et de numération bêta / gamma avec les flacons à scintillation Thermo Scientific™ Sterilin™. Le bouchon se ferme en un quart de tour et assure un stockage fiable des échantillons.
Obtenez des résultats précis de numération par scintillation liquide et de numération bêta / gamma avec les flacons à scintillation Thermo Scientific™ Sterilin™. Le bouchon se ferme en un quart de tour et assure un stockage fiable des échantillons. Idéal pour la numération par scintillation liquide, la numération bêta / gamma et le stockage d’échantillons.
  • Fabriqué avec précision pour garantir force et résistance chimique
  • Le bouchon à vis quart de tour assure une excellente rétention de l’échantillon.
  • Le flacon de 6 ml avec bouchon à profil bas est idéal pour les flacons à scintillation.
Informations de commande
  • Disponible uniquement dans certaines régions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Insert et bouchon pour flacon à scintillation
Diamètre (métrique) externe 14.5 mm
Matériau PP
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 6 ml
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 250
Gamme de produits Sterilin
Volume (métrique) total 6 mL
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 250 sachets, 1000 boîtes
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Hauteur (métrique) 58 mm
Type de produit Flacon à scintillation