Learn More
Thermo Scientific™ Flacon à scintillation Sterilin™, Cubitainer
Code produit 11798858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
6 ml
20 ml
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis (quart de tour)
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de bouchon Conditionnement
11798858 20 ml Bouchon à vis (quart de tour) 1000 pièces
11748858 6 ml Bouchon à vis 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11798858 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S31
En stock
Obtenez des résultats précis de numération par scintillation liquide et de numération bêta / gamma avec les flacons à scintillation Thermo Scientific™ Sterilin™. Le bouchon se ferme en un quart de tour et assure un stockage fiable des échantillons.
Obtenez des résultats précis de numération par scintillation liquide et de numération bêta / gamma avec les flacons à scintillation Thermo Scientific™ Sterilin™. Le bouchon se ferme en un quart de tour et assure un stockage fiable des échantillons. Idéal pour la numération par scintillation liquide, la numération bêta / gamma et le stockage d’échantillons.
  • Fabriqué avec précision pour garantir force et résistance chimique
  • Le bouchon à vis quart de tour assure une excellente rétention de l’échantillon.
  • Le flacon de 6 ml avec bouchon à profil bas est idéal pour les flacons à scintillation.
Informations de commande
  • Disponible uniquement dans certaines régions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon à scintillation et bouchon
Diamètre (métrique) externe 26.5 mm
Matériau PE (bouchon)
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 20 ml
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 1000
Gamme de produits Sterilin
Volume (métrique) total 20 mL
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon à vis (quart de tour)
Quantité 1000 sachets, 1000 boîtes
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Hauteur (métrique) 60 mm
Type de produit Flacon à scintillation