Learn More
Thermo Scientific™ Disques en caoutchouc de silicone Sterilin™
Code produit 12812883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
3,2 mm
Nbre par carton:
100
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) Nbre par carton unitSize
12812883 3,2 mm 100 100 pièces
12812873 1,6 mm 100 100 pièces
12822873 1,6 mm 100 100 pièces
12822883 3,2 mm 100 100 pièces
12862873 1,6 mm 100 100 pièces
12882873 1,6 mm 100 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12812883 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TDSC0220032
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réduisez les risques de fuites dans les bouchons, les ports d’injection et dans d’autres applications. Le matériau en silicone translucide permet d’obtenir d’excellentes performances sur une large plage de températures.
Reduce opportunity for leakage in caps, injection ports and other applications. Translucent silicone material provides excellent performance over a wide temperature range. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Rubber Discs are suitable in a wide variety of applications.
  • Translucide
  • Fonctionnement à une large plage de températures : –50°C à +200°C
  • Autoclavable
Informations de commande
  • Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Silicone Rubber
Nbre par carton 100
Stérilité Stérile
Plage de températures (métrique) -50°C à +200°C
Épaisseur (métrique) 3,2 mm
Gamme de produits Sterilin
Forme Round
Type de produit Silicone Rubber Disc
Diamètre (métrique) 22 mm