Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons en silicone Sterilin™
Code produit 12882913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
10 mm
11 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
27 mm
37 mm
Diamètre (métrique) de la base:
10 mm
11 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
27 mm
37 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
12,5 mm
14 mm
16 mm
18 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
31 mm
42,5 mm
Nb par paquet:
1
10
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Diamètre (métrique) de la base Diamètre (métrique) supérieur Nb par paquet Conditionnement
12882913 23 mm 23 mm 26,5 mm 1 1 pièce
12822913 10 mm 10 mm 12,5 mm 10 10 pièces
12832913 11 mm 11 mm 14 mm 10 10 pièces
12842913 13 mm 13 mm 16 mm 10 10 pièces
12852913 15 mm 15 mm 18 mm 10 10 pièces
12862913 19 mm 19 mm 22,5 mm 10 10 pièces
12872913 21 mm 21 mm 24,5 mm 1 1 pièce
12892913 27 mm 27 mm 31 mm 1 1 pièce
12802923 37 mm 37 mm 42,5 mm 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12882913 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSRBGE023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.35€
    18.60€ / 1 pièces
    Économisez 5.75€
    23% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
Garantissez une parfaite étanchéité fiable de vos flacons en verre et en plastique. Adaptés à une utilisation dans les applications agroalimentaires, biologiques et pharmaceutiques.
Garantissez une parfaite étanchéité fiable de vos flacons en verre et en plastique. Adaptés à une utilisation dans les applications alimentaires, biologiques et pharmaceutiques. Les bouchons en silicone Thermo Scientific™ Sterilin™ sont adaptés à une utilisation sur une large plage de températures : De -50° à +200°C.
  • Conviennent au scellage des flacons en verre et en plastique
  • Parfaits pour une utilisation avec des solutions biologiques
  • Adaptés à une utilisation sur une large plage de températures : –50°C à +200°C
  • Autoclavables
Conformes à la
  • Pharmacopée européenne EUII—juillet 1987 ; FDA CFR 177.2600 relative au contact alimentaire
Informations de commande
  • Tailles supplémentaires disponibles. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 23 mm
Diamètre (métrique) supérieur 26,5 mm
Matériau Silicone
Longueur (métrique) 28 mm
Nb par paquet 1
Plage de températures (métrique) –50°C à +200°C
Autoclavable Autoclavable
Stérilité Non stérile
Taille du bouchon 23 mm