Learn More
Thermo Scientific™ Récipients en polystyrène à triple emballage Sterilin™
Code produit. 11379113
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
30 mL
100 mL
250 ml
Matériau du bouchon:
Métal
Polypropylène
Quantité:
150/Carton
40/Carton
80/carton
missing translation for 'unitSize':
150 pièces
40 pièces
80 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) Matériau du bouchon Quantité missing translation for 'unitSize'
11379113 30 mL Polypropylène 150/Carton 150 pièces
11389113 100 mL Polypropylène 80/carton 80 pièces
11804732 250 ml Métal 40/Carton 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Code produit. 11379113 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 128DB/IRR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    493.00€ / 150 pièces
    Économisez 42.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Utilisez les récipients en polystyrène à triple emballage Thermo Scientific™ Sterilin™ dans les salles d’hôpital et dans d’autres zones stériles.
Utilisez les récipients en polystyrène à triple emballage Thermo Scientific™ Sterilin™ dans les salles d’hôpital et dans d’autres zones stériles.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
Chaque récipient :
  • A un triple emballage avec deux sachets à ouverture facile dans un sac à revêtement externe en vrac
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • A un point d’irradiation garantissant la stérilité et les détails du lot marqués pour une traçabilité complète
  • Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
Remarque :
Utilisation in vitro uniquement.
Méthode d’utilisation :
La procédure d’utilisation est la suivante :
  • L’unité est tout d’abord retirée du sac dans le carton
  • L’extérieur des deux sachets scellés peut être ouvert dans un environnement non stérile en déchirant soigneusement le sachet le long de la ligne conformément aux instructions
  • Le sachet intérieur peut facilement être retiré du sac extérieur par le personnel au sein de la zone d’exploitation stérile, assurant ainsi un transfert stérile d’une zone à l’autre
  • Le récipient peut ensuite être retiré du second sachet scellé dans la zone stérile
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques. Ce produit est soumis à une quantité de commande minimale. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient
Closure Included Oui
Matériau Polystyrène
Forme Cylindrique
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 30 mL
Certifications/Conformité Testé pour absence de fuite conformément à la norme BS EN 14254, annexe D. Marquage CE conformément à la directive européenne 98/79/CE.
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 31 mm
Hauteur (métrique) 94 mm
Étiquette Imprimé
Quantité 150/Carton